1,3-Cyclohexadien
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Cyclohexa-1,3-dien
MOLE21827894-25GEA
0
EUR
MOLE21827894-25G
1,3-Cyclohexadien
1,3-Cyclohexadien
Formel:
C₆H₈ Molekulargewicht: 80,13 g/mol Siedepunkt: 80 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –98 °C Dichte: 0,84 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –8 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001532 CAS-Nummer: 592-57-4 EINECS: 209-764-1 UN-Nummer: 3295 ADR: 3,II |