myo-Inosit
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme: cis-1,2,3,5-trans-4,6-Cyclohexanhexolmeso-Inositolmyo-Inositolmeso-Inosit
A1716.0250EA 186 EUR
A1716.0250
myo-Inosit
myo-Inosit
Formel: C₆H₁₂O₆
Molekulargewicht: 180,16 g/mol
Siedepunkt: 291 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 210 °C
Dichte: 1,752 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00077932
CAS-Nummer: 87-89-8
EINECS: 201-781-2
Merck Index: 13,05001