1-Amino-9,10-anthrachinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ100
A39009-100GEA 46 EUR
A39009-100G
1-Amino-9,10-anthrachinon, Sigma-Aldrich®
1-Amino-9,10-anthrachinon
Formel: C₁₄H₉NO₂
Molekulargewicht: 223,23 g/mol
Siedepunkt: 465 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 251…254 °C
MDL Number: MFCD00001213
CAS-Nummer: 82-45-1
EINECS: 201-423-5
Merck Index: 13,00416