Dibenzosuberenon

Lieferant: Molekula

Synonyme: 1-Dibenzo[b,f]cycloheptenonDibenzo[b,f]cyclohepten-1-on5-Dibenzosuberenon

MOLE16341037-100GEA 326 EUR
MOLE16341037-100G
Dibenzosuberenon
Dibenzosuberenon
Formel: C₁₅H₁₀O
Molekulargewicht: 206,24 g/mol
Siedepunkt: 345 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 195…198 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003588
CAS-Nummer: 2222-33-5
EINECS: 218-737-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR