Kaliumhydroxid, Plätzchen, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Kalihydrat
, Ätzkali
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.05033.0500EA
37.12
EUR
1.05033.0500
1.05033.9025
1.05033.1000
1.05033.9050
1.05033.5000
Kaliumhydroxid, Plätzchen, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Kaliumhydroxid
Formel:
KOH Molekulargewicht: 56,11 g/mol Siedepunkt: 1320 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 360 °C Dichte: 2,04 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003553 CAS-Nummer: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN-Nummer: 1813 ADR: 8,II REACH-Nummer: 01-2119487136-33 Merck Index: 12,07806 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 1130 g/l (20 °C) |
Melting Point | 360 °C |
Molar Mass | 56.11 g/mol |
Boiling Point | 1320 °C |
Vapor Pressure | (20 °C) |
Density | 2.04 g/cm3 (20 °C) |
pH | 14 (56 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |