Kaliumdihydrogenphosphat
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Kaliumphosphat monobasisch
MOLE42899676-1KGEA
92.1
EUR
MOLE42899676-1KG
Kaliumdihydrogenphosphat
Kaliumdihydrogenphosphat
Formel:
KH₂PO₄ Molekulargewicht: 136,09 g/mol Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 253 °C Dichte: 2,3 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011401 CAS-Nummer: 7778-77-0 EINECS: 231-913-4 REACH-Nummer: 01-2119490224-41 Merck Index: 12,07829 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...