Kaliumtetrachloroplatinat(II) Pt 46-47%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Dikaliumtetrachloroplatinat
ACRO195360250EA
2050
EUR
ACRO195360250
ACRO195360050
ACRO195360010
Kaliumtetrachloroplatinat(II) Pt 46-47%
Kaliumtetrachloroplatinat(II)
Formel:
Cl₄K₂Pt Molekulargewicht: 415,09 g/mol Siedepunkt: 35…40 °C (20 mmHg) Schmelzpunkt: 250 °C (Zersetzung) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011378 CAS-Nummer: 10025-99-7 EINECS: 233-050-9 UN-Nummer: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,07855 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Red-brown Crystalline powder or crystals |
Total trace metal impurities | ≤500 ppm (referring to Pt) |
Gravimetry | 46 to 47 % (Pt) |