Kaliumperoxodisulfat
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: di-KaliumperoxodisulfatPeroxydischwefelsäure DikaliumsalzKaliumpersulfat
MOLEM35896452EA 0 EUR
MOLEM35896452
Kaliumperoxodisulfat
Kaliumperoxodisulfat
Formel: K₂S₂O₈
Molekulargewicht: 270,32 g/mol
Schmelzpunkt: 100 °C
Dichte: 2,477 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011386
CAS-Nummer: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN-Nummer: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,07825