Kaliumhydrogensulfat, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
Synonyme:
Kaliumbisulfat
0198.0500EA
49.19
EUR
0198.0500
Kaliumhydrogensulfat, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Kaliumhydrogensulfat
Formel:
KHSO₄ Molekulargewicht: 136,17 g/mol Schmelzpunkt: 214 °C Dichte: 2,32 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011404 CAS-Nummer: 7646-93-7 EINECS: 231-594-1 UN-Nummer: 2509 ADR: 8,II Merck Index: 12,07774 |
Spezifikation Testergebnisse
Acidity (as H2SO4) | 35.0 - 37.0 % |
Calcium and Magnesium Precipitate | max. 0.005 % |
Chloride (Cl) | max. 0.001 % |
Iron (Fe) | max. 0.001 % |
Heavy Metals (as Pb) | max. 0.001 % |
Insoluble Matter and NH4OH Precipitate | max. 0.01 % |
Phosphate (PO4) | max. 0.001 % |
Trace Impurities (in ppm) | |
Arsenic (As) | max. 1 |