Magnesiumoxid Substrat 10x10x1mm, beidseitig poliert 100 orientation
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: gebrannte Magnesia
41437.KTEA 176 EUR
41437.KT 41437.KU
Magnesiumoxid Substrat 10x10x1mm, beidseitig poliert 100 orientation
Magnesiumoxid
Formel: MgO
Molekulargewicht: 40,3 g/mol
Siedepunkt: 3600 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2800 °C
Dichte: 3,58 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011109
CAS-Nummer: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700