Magnesiumoxid ACS analytisches Reagens, Supelco®

Lieferant: Merck

Synonyme: gebrannte Magnesia

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.05866.9025EA 0 EUR
1.05866.9025 1.05866.0500 1.05866.0100
Magnesiumoxid ACS analytisches Reagens, Supelco®
Magnesiumoxid
Formel: MgO
Molekulargewicht: 40,3 g/mol
Siedepunkt: 3600 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2800 °C
Dichte: 3,58 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00011109
CAS-Nummer: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 2800 °C
Molar Mass 40.3 g/mol
Bulk Density 100 kg/m3
Boiling Point 3600 °C (1000 hPa)
Density 3.58 g/cm3 (25 °C)
pH 10.3 (H2O, 20 °C) (saturated solution)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR