Magnesiumoxid schwer ≥96%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
gebrannte Magnesia
44237.36EA
133
EUR
44237.36
44237.A1
44237.22
Magnesiumoxid schwer ≥96%
Magnesiumoxid
Formel:
MgO Molekulargewicht: 40,3 g/mol Siedepunkt: 3600 °C Schmelzpunkt: 2852 °C Dichte: 3,58 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011109 CAS-Nummer: 1309-48-4 EINECS: 215-171-9 Merck Index: 12,05713 |