Magnesiumsulfat
Lieferant: Roth Carl
ROTH8283.1EA
33.9
EUR
ROTH8283.1
Magnesiumsulfat
Magnesium sulphate
Formel:
MgSO₄ Molekulargewicht: 120,37 g/mol Schmelzpunkt: 1127 °C Dichte: 2,65 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011110 CAS-Nummer: 7487-88-9 EINECS: 231-298-2 Merck Index: 12,05731 |