Siliciumcarbid, β-Phase ≥95%, Nano-Pulver
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
43884.06EA
94.5
EUR
43884.06
43884.14
43884.22
Siliciumcarbid, β-Phase ≥95%, Nano-Pulver
Siliciumcarbid, β-Phase
Formel:
SiC Molekulargewicht: 40,10 g/mol Schmelzpunkt: 2700 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00049531 CAS-Nummer: 409-21-2 EINECS: 206-991-8 |