(1-Pentyl)triphenylphosphoniumbromid
Lieferant: Molekula
Achtung
MOLE19517443-25GEA 0 EUR
MOLE19517443-25G
(1-Pentyl)triphenylphosphoniumbromid
(1-Pentyl)triphenylphosphoniumbromid
Formel: H₃C(CH₂)₄P(C₆H₅)₃Br
Molekulargewicht: 413,34 g/mol
Schmelzpunkt: 168 °C
MDL Number: MFCD00031630
CAS-Nummer: 21406-61-1
EINECS: 244-374-5
https://at.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/96/58/2299658.jpg