Tetraethylammoniumiodid

Lieferant: Molekula

MOLE10621104-100GEA 144 EUR
MOLE10621104-100G
Tetraethylammoniumiodid
Tetraethylammoniumiodid
Formel: C₈H₂₀IN
Molekulargewicht: 257,16 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C
Dichte: 1,566 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011829
CAS-Nummer: 68-05-3
EINECS: 200-676-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR