Benzyltriethylammoniumchlorid
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
MOLEM47480297EA
0
EUR
MOLEM47480297
Benzyltriethylammoniumchlorid
Benzyltriethylammoniumchlorid
Formel:
C₁₃H₂₂ClN Molekulargewicht: 227,78 g/mol Schmelzpunkt: 190…192 °C Flammpunkt: >100 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011824 CAS-Nummer: 56-37-1 EINECS: 200-270-1 |