Tetraphenylphosphoniumbromid
Lieferant: Molekula
MOLE11361154-25GEA 131 EUR
MOLE11361154-25G
Tetraphenylphosphoniumbromid
Tetraphenylphosphonium bromide
Formel: C₂₄H₂₀BrP
Molekulargewicht: 419,3 g/mol
Schmelzpunkt: 299…300 °C
MDL Number: MFCD00011915
CAS-Nummer: 2751-90-8
EINECS: 220-393-4