1,2-Dimethylimidazol

Lieferant: Molekula
Gefahr

MOLE56631249-500GEA 0 EUR
MOLE56631249-500G
1,2-Dimethylimidazol
1,2-Dimethylimidazol
Formel: C₅H₈N₂
Molekulargewicht: 96,13 g/mol
Siedepunkt: 204 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 38 °C
Dichte: 1,084 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005294
CAS-Nummer: 1739-84-0
EINECS: 217-101-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR