1,1'-Carbonyldiimidazol
Lieferant: Molekula
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,1'-Carbonylbis(imidazol)
, N,N'-Carbonyldiimidazol
, 1,1'-Carbonylbis-1H-imidazol
, CDI
MOLEM10944806EA
0
EUR
MOLEM10944806
1,1'-Carbonyldiimidazol
1,1'-Carbonyldiimidazol
Formel:
C₇H₆N₄O Molekulargewicht: 162,15 g/mol Schmelzpunkt: 111…116 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005286 CAS-Nummer: 530-62-1 EINECS: 208-488-9 UN-Nummer: 3263 ADR: 8,II Merck Index: 13,01829 |