5-Fluor-1-indanon

Lieferant: Molekula

MOLE41728068-1GEA 0 EUR
MOLE41728068-1G
5-Fluor-1-indanon
5-Fluor-1-indanon
Formel: C₉H₇FO
Molekulargewicht: 150,15 g/mol
Siedepunkt: 113…114 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 35…37 °C
Dichte: 1,35 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00041031
CAS-Nummer: 700-84-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR