5-Chlorindol
Lieferant: Molekula
MOLE25238892-5GEA 0 EUR
MOLE25238892-5G
5-Chlorindol
5-Chlorindol
Formel: C₈H₆ClN
Molekulargewicht: 151,6 g/mol
Schmelzpunkt: 71…72 °C
MDL Number: MFCD00005672
CAS-Nummer: 17422-32-1
EINECS: 241-448-9