Indol-3-carbonitril
Lieferant: Molekula
Synonyme: 3-Indolcarbonitril3-Cyanindol1H-Indol-3-carbonitril3-Cyan-1H-indol
MOLEM37090532EA 0 EUR
MOLEM37090532
Indol-3-carbonitril
Indol-3-carbonitril
Formel: C₉H₆N₂
Molekulargewicht: 142,16 g/mol
Siedepunkt: 350 °C (1013 hPa)
MDL Number: MFCD00022717
CAS-Nummer: 5457-28-3