5-Iodindol
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Jod-1H-indol
, 5-Jodindol
CHMPRH00726.250EA
0
EUR
CHMPRH00726.250
MAYBRH00726.1
5-Iodindol
5-Iodindol
Formel:
C₈H₆IN Molekulargewicht: 243,05 g/mol |
MDL Number:
MFCD00220065 CAS-Nummer: 16066-91-4 |