5-Iodindol
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 5-Jod-1H-indol5-Jodindol
MOLE12190031-5GEA 185 EUR
MOLE12190031-5G
5-Iodindol
5-Iodindol
Formel: C₈H₆IN
Molekulargewicht: 243,05 g/mol
MDL Number: MFCD00220065
CAS-Nummer: 16066-91-4