5-Methoxyindol
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
MOLE32760943-5GEA
114
EUR
MOLE32760943-5G
5-Methoxyindol
5-Methoxyindol
Formel:
C₉H₉NO Molekulargewicht: 147,18 g/mol Siedepunkt: 312 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 55…56 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00005674 CAS-Nummer: 1006-94-6 EINECS: 213-745-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...