1-Methylindol
Lieferant: Molekula
MOLE19002834-25GEA 0 EUR
MOLE19002834-25G
1-Methylindol
1-Methylindol
Formel: C₉H₉N
Molekulargewicht: 131,18 g/mol
Siedepunkt: 239 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 94…95 °C
Dichte: 1,048 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005800
CAS-Nummer: 603-76-9
EINECS: 210-057-5
UN-Nummer: 3334
ADR: 9,