2,3-Dimethylindol
Lieferant: Molekula
MOLEM69986194EA 0 EUR
MOLEM69986194
2,3-Dimethylindol
2,3-Dimethylindol
Formel: C₁₀H₁₁N
Molekulargewicht: 145,2 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 111…112 °C
MDL Number: MFCD00005617
CAS-Nummer: 91-55-4
EINECS: 202-076-2