1-Naphthylboronsäure
Lieferant: Molekula
Achtung
MOLE39657844-1GEA 0 EUR
MOLE39657844-1G
1-Naphthylboronsäure
1-Naphthylboronsäure
Formel: C₁₀H₉BO₂
Molekulargewicht: 171,99 g/mol
Schmelzpunkt: 259 °C
MDL Number: MFCD00019722
CAS-Nummer: 13922-41-3