1-Naphthoesäure

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: α-Naphthalincarbonsäureα-NaphthoesäureNaphthalin-1-carbonsäure1-Naphthalincarbonsäure

MOLE28622958-100GEA 88.3 EUR
MOLE28622958-100G
1-Naphthoesäure
1-Naphthoesäure
Formel: C₁₁H₈O₂
Molekulargewicht: 172,18 g/mol
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 162 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004007
CAS-Nummer: 86-55-5
EINECS: 201-681-9
Merck Index: 12,06468

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR