2-Naphthoesäure
Lieferant: Molekula
Synonyme: β-Naphthoesäure2-NaphthalincarbonsäureNaphthalin-2-carbonsäureβ-Naphthalincarbonsäure
MOLE48753954-100GEA 110 EUR
MOLE48753954-100G
2-Naphthoesäure
2-Naphthoesäure
Formel: C₁₁H₈O₂
Molekulargewicht: 172,18 g/mol
Siedepunkt: 333 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 180…183 °C
Dichte: 1,382 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004101
CAS-Nummer: 93-09-4
EINECS: 202-217-8
Merck Index: 12,06469