1,8-Diaminonaphthalin
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyme:
Naphthalin-1,8-diamin
, 1,8-Naphthylendiamin
MOLE13442989-25GEA
68
EUR
MOLE13442989-25G
1,8-Diaminonaphthalin
1,8-Diaminonaphthalin
Formel:
C₁₀H₁₀N₂ Molekulargewicht: 158,2 g/mol Siedepunkt: 352 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 64…65 °C Dichte: 1,18 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 195 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004033 CAS-Nummer: 479-27-6 EINECS: 207-529-8 UN-Nummer: 3259 ADR: 8,III Merck Index: 12,06459 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...