1,3-Dihydroxynaphthalin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
|
Achtung
|
Synonyme:
1,3-Naphthalindiol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
N6250-1GEA
75.8
EUR
N6250-1G
N6250-5G
N6250-25G
N6250-10G
1,3-Dihydroxynaphthalin, Sigma-Aldrich®
1,3-Dihydroxynaphthalin
Formel:
C₁₀H₈O₂ Molekulargewicht: 160,17 g/mol Siedepunkt: 386 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 124 °C Dichte: 1,12 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003965 CAS-Nummer: 132-86-5 EINECS: 205-079-7 Merck Index: 12,06483 |