2-Methylnaphthalin, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: β-Methylnaphthalin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
45796-250MGEA 55.7 EUR
45796-250MG
2-Methylnaphthalin, Supelco®
2-Methylnaphthalin
Formel: C₁₁H₁₀
Molekulargewicht: 142,2 g/mol
Siedepunkt: 241 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 32…35 °C
Dichte: 1,0058 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 97 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004118
CAS-Nummer: 91-57-6
EINECS: 202-078-3
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III