2,2'-Binaphthyl
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20660000EA 69.5 EUR
EHERC20660000
2,2'-Binaphthyl
2,2'-Binaphthyl
Formel: C₂₀H₁₄
Molekulargewicht: 254,33 g/mol
Siedepunkt: 452 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 188,3 °C
Dichte: 1,14 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00021584
CAS-Nummer: 612-78-2
EINECS: 210-320-4