Acenaphthenchinon
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 1,2-Naphtho[1,8-c,d]cyclopentandion
MOLEM89996922EA 0 EUR
MOLEM89996922
Acenaphthenchinon
Acenaphthenchinon
Formel: C₁₂H₆O₂
Molekulargewicht: 182,18 g/mol
Siedepunkt: 351 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 252…255 °C
Dichte: 1,48 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003805
CAS-Nummer: 82-86-0
EINECS: 201-441-3