VWR®, Präzisionswaagen, Serie S
Lieferant: VWR
VWR®
611-3352EA 631 EUR
611-3352 611-3364 611-3357
VWR®, Präzisionswaagen, Serie S
Waagen
Die Präzisionswaagen der Serie S vereinen Design und Qualität. Die Serie umfasst alle Funktionen von anspruchsvolleren Modellen in einer tragbaren Waage mit kleiner Stellfläche. Die hochentwickelte Software und die leistungsstarke Wägezelle ermöglichen eine Waagen-Höchstlast von 4200 g.
  • Wägesystem mit hochauflösender Wägezelle
  • Externe Kalibrierung
  • Hintergrundbeleuchtetes LCD mit einstellbarem Kontrast
  • Unterflurwägung
  • Kunststoff-Schutzabdeckung
  • Betrieb mit internem Akku
Diese Waagen sind mit einer Datenbank und zahlreichen integrierten erweiterten Funktionen ausgestattet, die ideal für den Einsatz in Laboren und Forschungsabteilungen sowie für Rezeptur- und Qualitätskontrollanwendungen sind.
Lieferumfang: Werden mit Werkskalibrierschein geliefert.