L(+)-Ascorbinsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme:
L-Threoascorbinsäure
, Acidum ascorbicum
, Vitamin C
MOLE35196085-100GEA
44.6
EUR
MOLE35196085-100G
MOLE35196085-1KG
L(+)-Ascorbinsäure
L(+)-Ascorbinsäure
Formel:
C₆H₈O₆ Molekulargewicht: 176,13 g/mol Siedepunkt: 553 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 190…192 °C Dichte: 1,694 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064328 CAS-Nummer: 50-81-7 EINECS: 200-066-2 REACH-Nummer: exempt Merck Index: 13,00837 |