Dimidiumbromid
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 3,8-Diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridiniumbromid2,7-Diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridiniumbromid
MOLEM11783520EA 0 EUR
MOLEM11783520
Dimidiumbromid
Dimidiumbromid
Formel: C₂₀H₁₈BrN₃
Molekulargewicht: 380,29 g/mol
Schmelzpunkt: 243…248 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011757
CAS-Nummer: 518-67-2
EINECS: 208-256-7
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,I
https://at.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/12/2301412.jpg