8-Bromadenin
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 8-Brom-1H-adenin6-Amino-8-brompurin
MOLEM22156050EA 168 EUR
MOLEM22156050
8-Bromadenin
8-Bromadenin
Formel: C₅H₄BrN₅
Molekulargewicht: 214,02 g/mol
MDL Number: MFCD00082518
CAS-Nummer: 6974-78-3
EINECS: 230-225-1