1-Methylxanthin
Lieferant: Molekula
Synonyme: 3,7-Dihydro-1-methyl-1H-purin-2,6-dion1-Methyl-2,6(1H,3H)-purindion1-Methyl-3,7-dihydro-2H-purin-2,6-dion2,6-Dihydroxy-1-methylpurin1-Methyl-3,7-dihydro-1H-purin-2,6-dion1-Methyl-1H,3H-purin-2,6-dion
MOLEM62653874EA 0 EUR
MOLEM62653874
1-Methylxanthin
1-Methylxanthin
Formel: C₆H₆N₄O₂
Molekulargewicht: 166,14 g/mol
MDL Number: MFCD00005561
CAS-Nummer: 6136-37-4
EINECS: 228-108-5