9-Methylxanthin
Lieferant: Molekula
Synonyme:
3,7-Dihydro-9-methyl-1H-purin-2,6-dion
, 9-Methyl-1H,3H-purin-2,6-dion
, 9-Methyl-3,7-dihydro-1H-purin-2,6-dion
, 9-Methyl-2,6(1H,3H)-purindion
, 9-Methyl-3,7-dihydro-2H-purin-2,6-dion
, 2,6-Dihydroxy-9-methylpurin
MOLEM32091016EA
0
EUR
MOLEM32091016
9-Methylxanthin
9-Methylxanthin
Formel:
C₆H₆N₄O₂ Molekulargewicht: 166,14 g/mol |
CAS-Nummer:
1198-33-0 EINECS: 214-831-3 |