2-Amino-5-brompyridin

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 5-Brompyridin-2-amin5-Brom-2-pyridylamin

MOLEM56620769EA 0 EUR
MOLEM56620769
2-Amino-5-brompyridin
2-Amino-5-brompyridin
Formel: C₅H₅BrN₂
Molekulargewicht: 173,01 g/mol
Siedepunkt: 244 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 136…139 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006323
CAS-Nummer: 1072-97-5
EINECS: 214-019-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR