2-Chlornicotinsäure

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 2-Chlor-3-pyridincarbonsäure2-Chlorpyridin-3-carbonsäure

MOLE48132063-100GEA 138 EUR
MOLE48132063-100G
2-Chlornicotinsäure
2-Chlornicotinsäure
Formel: C₆H₄ClNO₂
Molekulargewicht: 157,56 g/mol
Siedepunkt: 284 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 181 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006236
CAS-Nummer: 2942-59-8
EINECS: 220-937-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR