2-Amino-5-chlorpyridin
Lieferant: Molekula
MOLEM30116604EA
0
EUR
MOLEM30116604
2-Amino-5-chlorpyridin
2-Amino-5-chlorpyridin
Formel:
C₅H₅ClN₂ Molekulargewicht: 128,56 g/mol Siedepunkt: 241 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 129…131 °C Dichte: 1,514 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00006324 CAS-Nummer: 1072-98-6 EINECS: 214-020-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...