3-Amino-2-chlorpyridin

Lieferant: Molekula

Synonyme: 2-Chlorpyridin-3-amin2-Chlor-3-pyridylamin

MOLE17439999-25GEA 0 EUR
MOLE17439999-25G
3-Amino-2-chlorpyridin
3-Amino-2-chlorpyridin
Formel: C₅H₅ClN₂
Molekulargewicht: 128,56 g/mol
Siedepunkt: 263 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 78…79 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006238
CAS-Nummer: 6298-19-7
EINECS: 228-572-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR