4-Aminopyridin, Supelco®

Synonyme: Pyridin-4-amin4-Pyridylamin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

36687-1GEA 36.3 EUR
36687-1G
4-Aminopyridin, Supelco®
4-Aminopyridin
Formel: C₅H₆N₂
Molekulargewicht: 94,12 g/mol
Siedepunkt: 273 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 157…160 °C
Dichte: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 156 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006439
CAS-Nummer: 504-24-5
EINECS: 207-987-9
UN-Nummer: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03964

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR