Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

2-Acetylpyridin, Supelco®

Synonyme: 2-Pyridylmethylketon

61803-1ML-F
2-Acetylpyridin, Supelco®
2-Acetylpyridin


Formel: C₇H₇NO
Molekulargewicht: 121,14 g/mol
Siedepunkt: 192,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼10 °C
Dichte: 1,0818 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 75 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006303
CAS-Nummer: 1122-62-9
EINECS: 214-355-6
Bestellen

 

BESTELLEN

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge