VWR® PerfectBlue Maxi M, Gel system
Lieferant: VWR
VWR®
700-0880EA 1280 EUR
700-0880
VWR® PerfectBlue Maxi M, Gel system
Elektrophorese-Systeme Horizontale Gelelektrophoresesysteme
Breiter als das Maxi S Plus, kann das Modell Maxi M auf immer noch ökonomischer Standfläche bis zu 168 Proben aufnehmen.
*Basierend auf einem Agarosegel mit einer Dicke von ungefähr 5 mm.
Bestellinformation: Wird mit 3 Kämmen (16,24, 36 Zähne, 1,5 mm dick), Deckel, Gelträger, 3-Punkt-Nivellierungssystem, Abschlusswänden "End gates" , Kammer und Stromkabeln geliefert.