Liquid Viewer, Apollo II
Lieferant: Adelphi Manufacturing
MSPP6031511EA 1820 EUR
MSPP6031511
Liquid Viewer, Apollo II
Beleuchtung Leuchtkästen
Der Apollo II Liquid Viewer ermöglicht eine einfache Methode zur Erkennung von sichtbaren Partikeln in Ampullen, Phiolen und Flaschen. Er eignet sich perfekt für den Einsatz in anspruchsvollen Pharmazie- und Laborumgebungen.
  • Lampe kann auf eine komfortable Arbeitshöhe eingestellt werden
  • Verwendet zwei energiesparende LED-Lampen
  • Das Gestell kann platzsparend zusammengeklappt werden
  • Abnehmbarer Lichtschirm zur Verwendung mit gefärbtem Glas
  • Intuitiver Zusammenbau ohne Werkzeuge
Die Funktion des Gerätes ist denkbar einfach. Wirbeln Sie die Flüssigkeit im Probenbehälter auf und halten Sie den Probenbehälter vor die beiden Felder, um die Flüssigkeit auf unerwünschte Partikel (außer Gasblasen) zu untersuchen. Vor dem schwarzen Feld werden helle und vor dem weißen Feld dunkle Partikel sichtbar.
Das Gerät verwendet 2x10 W LED-Lampen (550mm lang) mit einem Lichtschirm und hat eine Beleuchtungsstärke zwischen 2000 und 3750 Lux. Die Lebensdauer der Lampen beträgt 50000 Stunden.
B×T×H: 616×417×445 mm
Gewicht: 7,9 kg
Zertifizierungen: Entspricht den Vorgaben des Europäischen Arzneibuchs unter 2.9.20 und des US-Arzneibuchs Kapitel 41; Absatz 6.1. Die Zertifizierung nach ISO 9001:2015 von Adelphi Manufacturing garantiert eine qualitativ hochwertige Verarbeitung dieses Produktes.
Bestellinformation: Unterstützende IQ/QQ-Dokumentationen können mitgeliefert werden. Handbücher sind in Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch und Tschechisch erhältlich - weitere Sprachen auf Anfrage.
Verpackung: Umweltfreundliche Verpackung - das Produkt ist in Schaummaterial aus nachhaltiger Herkunft verpackt. Hergestellt aus einem Polyethylenharz, welches aus einem erneuerbaren, auf Zuckerrohr basierenden Rohstoff gewonnen wird.